Kluczowe dokumenty
H36206
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
98%
Synonim(y):
Oxybenzone
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
bp
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
Klucz InChI
DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synthesis of as poly[(2-hydroxy-4-methoxybenzophenone) propylene] (HMBP-PD), a polymeric ligand (resin) used for the synthesis of metal/ligand polychelates (metal-polymer complexes).
- Analytical reagent for the gravimetric determination of Cu(II).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?