Merck
533203
Sigma-Aldrich
2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole
97%
Synonim(y):
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
125.5-129.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C13H11N3O/c1-9-6-7-13(17)12(8-9)16-14-10-4-2-3-5-11(10)15-16/h2-8,17H,1H3
Klucz InChI
MCPKSFINULVDNX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroshi Tokunaga et al.
Kokuritsu Iyakuhin Shokuhin Eisei Kenkyujo hokoku = Bulletin of National Institute of Health Sciences, (120)(120), 98-100 (2003-03-18)
2-(2'-hydroxy-5'-methylphenyl)-benzotriazole (HMB) is nominated as the restricted ingredients in cosmetics in Japanese Pharmaceutical Affairs Act. So the analytical method for HMB was investigated by HPLC. After dissolving HMB in cream or oil with tetrahydrofuran and making the constant volume with
[Hygienic chemical studies on plastics (VIII). Migration test of methyl methacrylate and plastic additives from polymethyl methacrylate (author's transl)].
T Inoue et al.
Eisei Shikenjo hokoku. Bulletin of National Institute of Hygienic Sciences, 99, 144-147 (1981-01-01)
[Determining the levels of benazol II in environmental objects].
F M Fazlieva et al.
Gigiena i sanitariia, (3)(3), 82-83 (1991-03-01)
Contact allergy to Tinuvin P.
A C de Groot et al.
Contact dermatitis, 9(4), 324-325 (1983-07-01)
Y Ikarashi et al.
Contact dermatitis, 30(4), 226-230 (1994-04-01)
The contact sensitizing potential of 2-(2'-hydroxy-5'-methylphenyl)benzotriazole (Tinuvin P) was investigated using the murine local lymph node assay (LLNA) and the mouse ear swelling test with some modification in the induction procedure (modified MEST). Topical exposure of the ears to Tinuvin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
533203-25G4061832559162