Kluczowe dokumenty
535834
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate
About This Item
Polecane produkty
strata
0.7 wt. % volatility, 150-175°C
Poziom jakości
mp
82-85 °C (lit.)
temp. przejścia
Tg >350 °C (dec)
rozpuszczalność
acetone: 19 % (w/w) at 20 °C
ethyl acetate: 24 % (w/w) at 20 °C
methanol: 38 % (w/w) at 20 °C
chloroform: 45 % (w/w) at 20 °C
methylene chloride: 56 % (w/w) at 20 °C
H2O: insoluble <6 ppm at 20 °C
ciąg SMILES
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
InChI
1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
Klucz InChI
XITRBUPOXXBIJN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>302.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 150 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
535834-100G | 4061832565255 |