Merck
533963
Sigma-Aldrich
Poly[[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-s-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]-hexamethylene-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]
average Mn ~2,000
About This Item
Wzór liniowy:
(C35H68N8)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
average Mn ~2,000
mp
136-140 °C (lit.)
λmaks.
240 nm
InChI
1S/C24H50N4.C8H19N.C3Cl3N3/c1-21(2)15-19(16-22(3,4)27-21)25-13-11-9-10-12-14-26-20-17-23(5,6)28-24(7,8)18-20;1-7(2,3)6-8(4,5)9;4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h19-20,25-28H,9-18H2,1-8H3;6,9H2,1-5H3;
Klucz InChI
ORECYURYFJYPKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Poly[[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-s-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]-hexamethylene-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino](HAS) is an amine hindered light stabilizer that can be used as an antioxidant by attaching the nitroxyl radical with the surface atoms.
Zastosowanie
Hindered amine UV light stabilizer for polyolefins.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Characterization of Hindered Amine Light Stabilizers in Polymer Matrix Using Terahertz Time-Domain Spectroscopy
Xie L, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 213(14), 1441-1447 (2012)
EPR study of the formation of radicals in PP with antioxidants irradiated with gamma rays
Silva P, et al.
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section B, Beam Interactions With Materials and Atoms, 265(1), 300-304 (2007)
UPLC-MS as a powerful technique for screening the nonvolatile contaminants in recycled PET
Bentayeb K, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 388(5-6), 1031-1038 (2007)