Merck
535753
Sigma-Aldrich
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
powder
Synonim(y):
2-(2-Hydroxy-3,5-di-α-cumylphenyl)-2H -benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-dicumyl)benzotriazole, 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol, 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-l-phenylethyl)phenol, 2-(3′,5′-Bis(α,α-dimethylbenzyl)-2′-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(2-phenylpropan-2-yl)phenol, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(α,α-dimethylbenzyl)phenyl]-2H -benzotriazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H29N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
strata
1.0 wt. % volatility, 264°C
mp
139-143 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble <0.04 ppm at 20 °C
toluene: 20 wt. % at 20 °C
methylene chloride: 34 wt. % at 20 °C
chloroform: 35 wt. % at 20 °C
ciąg SMILES
CC(C)(c1ccccc1)c2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3)-n4nc5ccccc5n4
InChI
1S/C30H29N3O/c1-29(2,21-13-7-5-8-14-21)23-19-24(30(3,4)22-15-9-6-10-16-22)28(34)27(20-23)33-31-25-17-11-12-18-26(25)32-33/h5-20,34H,1-4H3
Klucz InChI
OLFNXLXEGXRUOI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Low volatile benzotriazole UV light absorber and stabilizer.
Imparts outstanding light stability for polymers processed at high temperatures such as polycarbonate, polyesters, polyacetal, polyamides, polyphenylene sulfide, polyphenylene oxide, aromatic copolymers, thermoplastic polyurethane and polyurethane fibers also highly effective for polyvinylchloride, styrene homo- and copolymers.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
383.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
195 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)