Merck
1545023
USP
Dodatek do tworzyw sztucznych 11
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine ethanol-alt-1,4-butanedioic acid)
About This Item
Wzór liniowy:
(C15H29NO6)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
producent / nazwa handlowa
USP
mp
>350 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
N1(C(CC(CC1(C)C)OC)(C)C)CCOC(=O)CCC(=O)C
InChI
1S/C17H31NO4/c1-13(19)7-8-15(20)22-10-9-18-16(2,3)11-14(21-6)12-17(18,4)5/h14H,7-12H2,1-6H3
Klucz InChI
CTJXKCPBMVLOQI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Dodatek do tworzyw sztucznych 11 Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Ten produkt jest częścią USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
428.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
220 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)