Merck
1545001
USP
Dodatek do tworzyw sztucznych 9
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid dilauryl ester
About This Item
Wzór liniowy:
S[CH2CH2CO2(CH2)11CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 163 °C)
producent / nazwa handlowa
USP
mp
40-42 °C (lit.)
gęstość
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
Klucz InChI
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Plastic additive 9 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Komentarz do analizy
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Inne uwagi
Ten produkt jest częścią USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)