Kluczowe dokumenty
PHR3094
Plastic Additive 9
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid dilauryl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1545001
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 163 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
mp
40-42 °C (lit.)
gęstość
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
Klucz InChI
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)