Kluczowe dokumenty
P2155022
Plastic additive 22
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine ethanol-alt-1,4-butanedioic acid)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
>350 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H31NO4/c1-13(19)7-8-15(20)22-10-9-18-16(2,3)11-14(21-6)12-17(18,4)5/h14H,7-12H2,1-6H3
Klucz InChI
CTJXKCPBMVLOQI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
428.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
220 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)