Key Documents
PHR1073
Avobenzone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-tert-butylphenyl)-1,3-propanedione, Butyl methoxydibenzoylmethane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1045337
rodzina API
avobenzone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22O3/c1-20(2,3)16-9-5-14(6-10-16)18(21)13-19(22)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-12H,13H2,1-4H3
Klucz InChI
XNEFYCZVKIDDMS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?