Key Documents
02343
Octocrylene
analytical standard
Synonim(y):
2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.567 (lit.)
n20/D 1.567±0.001
tw
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
gęstość
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
Klucz InChI
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Sunscreen formulations using reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) technique.
- Marine mammals using ultra high-performance liquid chromatography (UHPLC).
- Solid lipid nanoparticle systems using high-performance liquid chromatography (HPLC) technique.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
453.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
234 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?