Merck
W514500
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl salicylate
≥99%
Synonim(y):
Octisalate, Octyl salicylate
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)C6H4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.33
Beilstein:
2730664
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
bp
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
gęstość
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
orchid; floral
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
Klucz InChI
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Ethylhexyl salicylate is one of the key ingredients (chemical UV filter) of sunscreen lotions due to its ability to absorb ultraviolet radiation.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human safety and efficacy of ultraviolet filters and sunscreen products.
Nash JF.
Dermatologic Clinics, 24(1), 35-51 (2006)
UV filters in sunscreen products? a survey.
Rastogi SC.
Contact Dermatitis, 46(6), 348-351 (2002)
M McVean et al.
Molecular carcinogenesis, 24(3), 169-176 (1999-04-16)
Topical application of alpha-tocopherol (alphaTH), the most prominent naturally occurring form of vitamin E, inhibits ultraviolet (UV) B-induced photocarcinogenesis and DNA photodamage in C3H mice in vivo. In this study, we compared alphaTH with other vitamin E compounds and with
R Jiang et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 86(7), 791-796 (1997-07-01)
This study provides an investigation of the availability of octyl salicylate (OS), a common sunscreen agent, from liquid paraffin and the effect of OS on skin permeability. A model membrane system to isolate the vehicle effect from membrane permeability has
M McVean et al.
Carcinogenesis, 18(8), 1617-1622 (1997-08-01)
Ultraviolet B (UVB, 290-320 nm) exposure results in a variety of cellular insults including induction of cyclobutane pyrimidine dimers in DNA. Accumulation of these lesions can lead to mutations in critical genes and contribute to the development of nonmelanoma skin