Kluczowe dokumenty
93465
Ethylhexyl triazone
analytical standard
Synonim(y):
2,4,6-Trianilino(p-carbo-2-ethylhexyl-1-oxy)-1,3,5-triazine, Tris(2-ethylhexyl) 4,4′,4″-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trisbenzoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤5% water (calc. from elemental analysis)
mp
128-132 °C
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)OCC(CC)CCCC)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1
InChI
1S/C48H66N6O6/c1-7-13-16-34(10-4)31-58-43(55)37-19-25-40(26-20-37)49-46-52-47(50-41-27-21-38(22-28-41)44(56)59-32-35(11-5)17-14-8-2)54-48(53-46)51-42-29-23-39(24-30-42)45(57)60-33-36(12-6)18-15-9-3/h19-30,34-36H,7-18,31-33H2,1-6H3,(H3,49,50,51,52,53,54)
Klucz InChI
JGUMTYWKIBJSTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Cosmetic samples using ultra-high-performance supercritical fluid chromatography (UHPSFC).
- Topical skincare products using normal-phase high-performance thin layer chromatography (HPTLC) and densitometry.
- Environmental samples using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Opakowanie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
584.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
307 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)