1048572
USP
Bemotrizinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2,4-Bis[4-(2-ethylhexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bemotrizinol
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccc(OCC(CC)CCCC)cc3O)-c4ccc(OC)cc4
InChI
1S/C38H49N3O5/c1-6-10-12-26(8-3)24-45-30-18-20-32(34(42)22-30)37-39-36(28-14-16-29(44-5)17-15-28)40-38(41-37)33-21-19-31(23-35(33)43)46-25-27(9-4)13-11-7-2/h14-23,26-27,42-43H,6-13,24-25H2,1-5H3
Klucz InChI
XVAMCHGMPYWHNL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3