Kluczowe dokumenty
68790
Drometrizole trisiloxane
analytical standard
Synonim(y):
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-{2-methyl-3-{1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl}propyl}phenol, Silatrizole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC(Cc1cc(C)cc(c1O)-n2nc3ccccc3n2)C[Si](C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H39N3O3Si3/c1-18-14-20(15-19(2)17-33(9,29-31(3,4)5)30-32(6,7)8)24(28)23(16-18)27-25-21-12-10-11-13-22(21)26-27/h10-14,16,19,28H,15,17H2,1-9H3
Klucz InChI
HUVYTMDMDZRHBN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Active pharmaceutical ingredients (APIs), formulations and stability samples by reversed phase ultra-high performance liquid chromatography (RP-UPLC) coupled to electrospray ionization-quadrupole time-of-flight tandem mass spectrometry (ESI-QTOF-MS/MS).
- Suncare formulations by high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detection.
- Cosmetic products by LC-UV.
- Sewage sludge samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) extraction procedure and gas chromatography combined with MS/MS.
Opakowanie
Polecane produkty
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)