Kluczowe dokumenty
370886
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane
97%
Synonim(y):
2,2,4,6,6-Pentamethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, 2-Hydro-1,1,1,2,3,3,3-heptamethyltrisiloxane, Bis(trimethylsiloxy)methylsilane, Heptamethylhydrotrisiloxane, Methylbis(trimethylsiloxy)silane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.382 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
gęstość
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H22O2Si3/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,1-7H3
Klucz InChI
QNWOFLWXQGHSRH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
It can also be used as a reagent to synthesize:
- 3-Octyl-1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane, an agricultural adjuvant and sensory performance enhancer used in cosmetic formulations.
- Isoindigo-based conjugated polymer with siloxane-terminated solubilizing group.
- Monosiloxy esters with a variety of acids.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?