Merck
370908
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)silane
≥98%
Synonim(y):
1,1,1,5,5,5-Heksametyl-3-[(trimetylosililo)oksy]trisiloksan
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3SiO]3SiH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.66
Beilstein:
1772735
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.386 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
gęstość
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)O[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H28O3Si4/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h13H,1-9H3
Klucz InChI
FDWGGTLVZGTDGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Alyssa F Schneider et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(36), 13599-13606 (2019-08-29)
Improved methods to control silicone synthesis are required due to the sensitivity of siloxane bonds to acid/base-mediated chain redistribution/depolymerization. The Piers-Rubinsztajn reaction employs tris(pentafluorophenyl)borane as an efficient catalyst (<0.1 mol%) for siloxane bond formation from hydro- and alkoxysilanes - typical
Hermann Fromme et al.
Environment international, 85, 292-298 (2015-10-11)
Human biomonitoring is a valid method to determine exposure, identify time trends, and monitor the effects of restrictions and measures. To characterize the recent exposure of Germans to persistent or emerging substances, we analyzed 4 dechloranes, 33 polychlorinated naphthalenes (PCNs)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
370908-25G4061838119544
370908-5G