Key Documents
104426
Tetrafluoroterephthalonitrile
99%
Synonim(y):
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-dicyanobenzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
mp
197-199 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(F)c1C#N
InChI
1S/C8F4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)4(2-14)7(5)11
Klucz InChI
PCRSJGWFEMHHEW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?