Merck
196711
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6F5CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.07
Beilstein:
1913453
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
tw
162-164 °C (lit.)
gęstość
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(C#N)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5N/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10
Klucz InChI
YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile was used in the synthesis of novel fluorinated poly(ether nitrile)s. It was also used in the synthesis of pentafluorophenyl analogs of noradrenaline, adrenaline and N-methyladrenaline.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Highly fluorinated analogues of pharmacologically active compounds.
Chapman NB, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 293-296 (1967)
Synthesis of novel fluorine-containing poly (aryl ether nitrile) s derived from 2, 3, 4, 5, 6-pentafluorobenzonitrile.
Kimura K, et al.
Polymer Journal, 33(3), 290-296 (2001)
Justin D Smith et al.
Nature communications, 10(1), 1837-1837 (2019-04-25)
Photocatalytic polymers offer an alternative to prevailing organometallics and nanomaterials, and they may benefit from polymer-mediated catalytic and material enhancements. MPC-1, a polymer photoredox catalyst reported herein, exhibits enhanced catalytic activity arising from charge transfer states (CTSs) between its two