Key Documents
196819
Tetrafluorophthalonitrile
95%
Synonim(y):
1,2-Dicyano-3,4,5,6-tetrafluorobenzene, 3,4,5,6-Tetrafluoro-1,2-benzenedicarbonitrile
Poziom jakości
Próba
95%
mp
81-86 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(C#N)c(C#N)c1F
InChI
1S/C8F4N2/c9-5-3(1-13)4(2-14)6(10)8(12)7(5)11
Klucz InChI
OFLRJMBSWDXSPG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrafluorophthalonitrile reacts with:
- copper, copper (I) chloride or copper (II) chloride to yield copper (II) hexadecafluorophthalocyanine
- potassium salt of 2-hydroxyhexafluoro-2-propylbenzene to yield 2-phenyl-2-(3,4-dicyano- trifluorophenoxy) hexafluoropropane
- dipotassium salt of 1,3-bis(2-hdroxyhexafluoro-2- propyl) benzene to yield fluorinated phthalonitrile resins
Zastosowanie
Tetrafluorophthalonitrile was used in the synthesis of dichloro-subphthalocyanine dimers.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
The synthesis of highly fluorinated phthalonitrile resins and cure studies.
Journal of Fluorine Chemistry, 13(4), 315-324 (1979)
Synthesis, separation, and characterization of the topoisomers of fused bicyclic subphthalocyanine dimers.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(14), 2561-2565 (2002-08-31)
Polyfluoroarenes. Part XI. Reactions of tetrafluorophthalonitrile with nucleophilic reagents.
J. Chem. Soc. Sect. C, 3, 456-462 (1970)
The journal of physical chemistry. B, 123(23), 4958-4966 (2019-05-24)
The concept of eutectic molecular liquids (EMLs) was defined, and a strategy to form EMLs based on noncovalent interactions was proposed. We verified the formation and investigated the properties, interaction sites, and interaction energies of the obtained 16 EMLs. Moreover