Kluczowe dokumenty
103748
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzaldehyde
98%
Synonim(y):
Formylpentafluorobenzene, Pentafluorobenzaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
tw
164-166 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
gęstość
1.588 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(C=O)c(F)c1F
InChI
1S/C7HF5O/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10/h1H
Klucz InChI
QJXCFMJTJYCLFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?