Merck
290130
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.12
Beilstein:
1884058
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
37 °C/1.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.469 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-4H
Klucz InChI
LDWLIXZSDPXYDR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,5-bis(trifluorometylo)benzaldehyd został użyty w syntezie serii mezo-3,5-bis(trifluorometylo)fenylo-podstawionych rozszerzonych porfiryn.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Soonchul Kang et al.
Chemistry, an Asian journal, 3(12), 2065-2074 (2008-11-14)
Trifluoroacetic acid-catalyzed condensation of pyrrole with electron-deficient and sterically hindered 3,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde results in the unexpected production of a series of meso-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl-substituted expanded porphyrins including [22]sapphyrin 2, N-fused [22]pentaphyrin 3, [26]hexaphyrin 4, and intact [32]heptaphyrin 5 together with the conventional 5,10,15,20-tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)porphyrin
M M V Ramana et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 152, 165-171 (2015-07-25)
In the present work, isopropyl-6-amino-4-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-cyano-2-methyl-4H-pyran-3-carboxylate (4H-pyran analog) has been synthesized by a three component reaction catalyzed by CsOH/γ-Al2O3 and characterized. The interaction of 4H-pyran analog with herring sperm DNA (hs DNA) under physiological conditions (phosphate buffer of pH 7.2) was
Global Trade Item Number
SKUGTIN
290130-1G
290130-5G4061837377020