Merck
252921
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin
≥90.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H10F20N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
974.55
Beilstein:
604408
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
λmaks.
416 nm
507 nm (2nd)
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc([nH]5)c(-c6c(F)c(F)c(F)c(F)c6F)c7ccc(n7)c(-c8c(F)c(F)c(F)c(F)c8F)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H10F20N4/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50/h1-8,65,68H/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+
Klucz InChI
VJEVAXUMNMFKDT-OTHQCIQNSA-N
Zastosowanie
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin has been used as a biomarker in a study. 1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guangwei Geng et al.
ACS nano, 11(5), 4866-4876 (2017-04-18)
Metal-free catalytic materials have recently received broad attention as promising alternatives to metal-involved catalysts. This is owing to their inherent capability to overcome the inevitable limitations of metal-involved catalysts, such as high sensitivity to poisoning, the limited reserves, high cost
Global Trade Item Number
SKUGTIN
252921-100MG4061825981499
252921-1G4061826705094
252921-25MG