Kluczowe dokumenty
196916
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
99%, contains 0.1% p-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonim(y):
(Perfluorofenylo)etylen, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-winylobenzen, Etenylopentafluorobenzen
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
0.1% p-tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
62-63 °C/50 mmHg (lit.)
gęstość
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(C=C)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H,1H2
Klucz InChI
LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Fluorocarbon polymers, like small-molecule fluorocarbons, exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, improved chemical resistance, and decreased intermolecular attractive forces in comparison to their hydrocarbon analogs.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
196916-250G | |
196916-25G | 4061837830174 |
196916-100G | |
196916-5G |