Merck
371459
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
99%
Synonim(y):
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CH(CF2)3CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
8.5 (vs air)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
bp
59-60 °C (lit.)
gęstość
1.452 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
InChI
1S/C6H3F9/c1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h2H,1H2
Klucz InChI
GVEUEBXMTMZVSD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Nakayama et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(5), 909-915 (2007-02-03)
FTIR-smog chamber techniques were used to study the products of the Cl atom and OH radical initiated oxidation of CF3CH=CH2 in 700 Torr of N2/O2, diluent at 296 K. The Cl atom initiated oxidation of CF3CH=CH2 in 700 Torr of
Linda Angevine Malley et al.
Inhalation toxicology, 14(8), 773-787 (2002-07-18)
Inhalation studies were conducted to determine the potential subchronic toxicity of a mixture of trans-1,2-dichloroethylene (70%), cis-1,2-dichloroethylene (5%), and perfluorobutylethylene (25%). Groups of rats were exposed to 0, 400, 2000, or 8000 ppm concentrations of the mixture vapor 6 h/day
G L Kennedy
Critical reviews in toxicology, 21(2), 149-170 (1990-01-01)
Fluorine-containing monomers form the basis for production of a large number of commercially important polymers. Most of the polymerization occurs as gas-phase reactions, hence the hazards associated with the monomers arises primarily from inhalation. The chemicals covered in this review