Kluczowe dokumenty
370533
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol
97%
Synonim(y):
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanol, 6:2 FTOH, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.313 (lit.)
bp
88-95 °C/28 mmHg (lit.)
gęstość
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F13O/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h22H,1-2H2
Klucz InChI
GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?