Kluczowe dokumenty
269433
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
98%
Synonim(y):
1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoropentan-5-ol, 1,1,5-Trihydro-1-hydroxyperfluoropentane, 1,1,5-Trihydrooctafluoropentan-1-ol, 1,1,5-Trihydrooctafluoropentyl alcohol, 1,1,5-Trihydroperfluoropentan-1-ol
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.318 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
gęstość
1.667 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C5H4F8O/c6-2(7)4(10,11)5(12,13)3(8,9)1-14/h2,14H,1H2
Klucz InChI
JUGSKHLZINSXPQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?