Merck
474169
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
96%
Synonim(y):
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8F8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.353 (lit.)
tw
75-79 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C8H8F8O2/c9-5(10)7(13,14)8(15,16)6(11,12)3-17-1-4-2-18-4/h4-5H,1-3H2
Klucz InChI
NABHRPSATHTFNS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)