Merck
406600
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluoro-1,10-decanediol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2(CF2)8CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
132 °C/4 mmHg (lit.)
mp
135-137 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C10H6F16O2/c11-3(12,1-27)5(15,16)7(19,20)9(23,24)10(25,26)8(21,22)6(17,18)4(13,14)2-28/h27-28H,1-2H2
Klucz InChI
NSKCTPBWPZPFHW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Heksadekafluoro-1,10-dekanodiol (1H,1H,10H,10H-perfluorodekano-1,10-diol) jest wysoce fluorowanym dekanodiolem. Zbadano orientację molekularną i tworzenie wielowarstw 1H,1H,10H,10H-perfluorodekano-1,10-diolu (FC10diol) na granicy faz heksan/woda. Zmierzono napięcie międzyfazowe heksanowego roztworu 1H,1H,10H,10H-perfluorodekano-1,10-diolu (FC10diol) względem wody. Określono jego temperaturę krzepnięcia i gęstość.
Zastosowanie
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Heksadecafluoro-1,10-dekanodiol może być stosowany do wytwarzania różnych bromo(estrowych) (makro)inicjatorów, wymaganych do przygotowania fluorowanych pentabloków, jak również amfifilowych kopolimerów trójblokowych z centralnym segmentem polieterowym.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Molecular orientation and miscibility of fluorinated α,ω-alkanediol and alcohol at the hexane/water interface.
Murakami D, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 354(1), 205-209 (2010)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 271-271 (2015)
Novel fluorinated block copolymer architectures fuelled by atom transfer radical polymerization.
Jankova K and Hvilsted S.
Journal of Fluorine Chemistry, 126(2), 241-250 (2005)
Takanori Takiue et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(44), 14667-14673 (2009-10-13)
The adsorption of 1H,1H,10H,10H-perfluorodecane-1,10-diol (FC10diol) at the hexane solution/water interface was investigated by the measurement of interfacial tension gamma as a function of pressure p and concentration m1 and the thermodynamic data analysis. The results obtained were compared with those