Kluczowe dokumenty
196118
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
99%
Synonim(y):
α,α-Dimethoxy-α-phenylacetophenone, Benzil α,α-dimethyl acetal
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
mp
67-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(OC)(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-16(19-2,14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12H,1-2H3
Klucz InChI
KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- For the photopolymerization of methacrylate monomers in thick sections(~2mm).
- In the preparation of UV-curing silicone rubber with excellent mechanical properties and thermal stability via thiol-ene reaction.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Organy docelowe
oral cavity
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Progress in Development of Dental Restorative Materials