Kluczowe dokumenty
381489
Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate)
≥95.0%
Synonim(y):
1,1,1-Trimethylolpropane-tris(3-mercaptopropionate), 2,2-Bis(3-sulfanylpropanoyloxymethyl)butyl 3-sulfanylpropanoate, Trimethylolpropane tris(β-mercaptopropionate), Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropanoate), Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropropionate)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518 (lit.)
bp
220 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
thiol
ciąg SMILES
CCC(COC(=O)CCS)(COC(=O)CCS)COC(=O)CCS
InChI
1S/C15H26O6S3/c1-2-15(9-19-12(16)3-6-22,10-20-13(17)4-7-23)11-21-14(18)5-8-24/h22-24H,2-11H2,1H3
Klucz InChI
IMQFZQVZKBIPCQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Preparation of hydrogels, via crosslinking inulin derivatives.
- Construction of porous hybrid monolithic materials.
- As monomer for the preparation of a new thiol-ene based polymeric fluorescence sensor, via photo initiated polymerization.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
381489-100ML | 4061831961256 |
381489-500ML | 4061831961263 |