Merck
407534
Sigma-Aldrich
Tris[2-(acryloyloxy)ethyl] isocyanurate
Synonim(y):
Tri(2-hydroxyethyl)isocyanurate triacrylate, Tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate triacrylate, Tris(2-hydroxyethyl)isocyanuric acid triacrylate, Tris[2-(acryloyloxy)ethyl]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21N3O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
solid
Poziom jakości
zawiera
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
mp
52-53 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CC(=O)OCCN1C(=O)N(CCOC(=O)C=C)C(=O)N(CCOC(=O)C=C)C1=O
InChI
1S/C18H21N3O9/c1-4-13(22)28-10-7-19-16(25)20(8-11-29-14(23)5-2)18(27)21(17(19)26)9-12-30-15(24)6-3/h4-6H,1-3,7-12H2
Klucz InChI
YIJYFLXQHDOQGW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Caitlyn C Cook et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(47), e2003376-e2003376 (2020-10-02)
Volumetric additive manufacturing (VAM) forms complete 3D objects in a single photocuring operation without layering defects, enabling 3D printed polymer parts with mechanical properties similar to their bulk material counterparts. This study presents the first report of VAM-printed thiol-ene resins.