Kluczowe dokumenty
408263
Pentaerythritol tetraacrylate
contains 350 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
2,2-Bis[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, Tetramethylolmethane tetraacrylate
About This Item
Polecane produkty
zawiera
350 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Poziom jakości
zanieczyszczenia
10-40% triester
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CC(=O)OCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C17H20O8/c1-5-13(18)22-9-17(10-23-14(19)6-2,11-24-15(20)7-3)12-25-16(21)8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
Klucz InChI
KNSXNCFKSZZHEA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- To synthesize polymer electrolytes for the fabrication of lithium-sulfur batteries.
- In the formulation of UV-curable epoxy acrylate coatings, to improve their mechanical properties and performance.
- To prepare multifunctional silicone acrylate prepolymers for use in UV-curable coatings, to improve their mechanical and anti-oxygen inhibition properties.
- In the UV-curable ink formulations.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
408263-1KG | |
408263-100ML | 4061831988604 |
408263-250ML | 4061831988611 |
408263-5ML |