Kluczowe dokumenty
411744
1,4-Butanediol diacrylate
technical grade, contains ~75 ppm hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
1,4-Bis(acryloyloxy)butane, Tetramethylene diacrylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
87%
Formularz
liquid
zawiera
~75 ppm hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
83 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CC(=O)OCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-9(11)13-7-5-6-8-14-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Klucz InChI
JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor to synthesize joint-linker hydrogels with good mechanical strength and used as scaffold materials in bone tissue engineering as biomimetics for natural tissues and also in drug delivery systems.
- To prepare anti-fouling coating for dental composites.
- As a crosslinking agent to prepare hydrophobic acrylic intraocular lens(IOL) materials with reduced glistening.
- As a precursor to fabricate poly(β-amino ester) based solid polymer electrolytefilms for Li-ion batteries. BDDA enhances the ionic conductivity of theelectrolyte films.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
411744-1L | 4061837406249 |
411744-100ML | 4061832073552 |
411744-25ML | 4061837406256 |