Kluczowe dokumenty
475807
Glycerol 1,3-diglycerolate diacrylate
technical grade
Synonim(y):
Triglycerol diacrylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
zawiera
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
gęstość
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(COCC(O)COC(=O)C=C)COCC(O)COC(=O)C=C
InChI
1S/C15H24O9/c1-3-14(19)23-9-12(17)7-21-5-11(16)6-22-8-13(18)10-24-15(20)4-2/h3-4,11-13,16-18H,1-2,5-10H2
Klucz InChI
PSSYEWWHQGPWGA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
475807-100ML | 4061837407987 |
475807-500ML |