217964
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
99%
Synonim(y):
Ammonium tetra-n-butyl tetrafluoroborate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder
mp
155-161 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 10%, clear, colorless
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BF4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate (TBATFB) is a phase transfer catalyst. It can be synthesized by the reaction between 30% aqueous solution of tetrafluoroboric acid and 40% aqueous solution of tetrabutylamonium hydroxide. Tetrabutylammonium tetrafluoroborate acts as an electrolyte and inhibits the self-assembly of alkylthiosulfate on gold.
Zastosowanie
- As supporting electrolyte in the voltammetric determination of Δ(9)-tetrahydrocannabinol (Δ(9)-THC).
- Synthesis of biologically relevant macrolactones, Sansalvamide A.
- As supporting electrolyte in the determination of the oxidation and reduction potentials of 5,10,15,20-tetra[3-(3-trifluoromethyl)phenoxy]porphyrin by cyclic voltammetry.
- Preparation of 1:1 adduct with 1,10-phenanthroline.
- Used to prepare other tetrabutylammonium salts in aqueous solutions.
- As electrolyte additive in the synthesis of conducting poly(thiophenes).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available