Kluczowe dokumenty
140732
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
technical grade, 94%
Synonim(y):
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dimethoxytrimethylamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
94%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
bp
102-103 °C/720 mmHg (lit.)
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ether
ciąg SMILES
COC(OC)N(C)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
Klucz InChI
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- An organocatalyst for the synthesis of 1,2-disubstituted-3,4-dihydronaphthalenes by the reaction of vinylarenes and electron-deficient alkynes.
- A building block for the preparation of heterocyclic compounds such as enamines and amidines via formylation of methylene and amino groups.
- A reagent in the synthesis of 1,4-diaryl-piperazine-2,5-diones by reacting with chloroacetamides.
- A reagent along with enamine and alkyne for the preparation of 2,3,4,5-tetrasubstituted pyridine derivatives by three-component coupling reaction in the presence of Me3SiCl.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?