Kluczowe dokumenty
394963
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
for GC derivatization, LiChropur™
Synonim(y):
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dimethoxytrimethylamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for GC derivatization
Poziom jakości
Próba
>95%
Formularz
liquid
jakość
LiChropur™
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
bp
102-103 °C/720 mmHg (lit.)
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(OC)N(C)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
Klucz InChI
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?