Merck
142778
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
95%
Synonim(y):
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.22
Beilstein:
741889
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.400 (lit.)
tw
130-133 °C (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ether
ciąg SMILES
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal undergoes Me3SiCl-mediated three-component coupling reaction with alkyne to yield 2,3,4,5-tetrasubstituted pyridine derivatives.
Zastosowanie
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal was used in quantification of cocaine and its primary metabolite, benzoyl ecgonine from urine matrix by gas chromatography.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Toshiaki Sasada et al.
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6905-6908 (2008-07-30)
We have identified a Me3SiCl-mediated three-component coupling reaction of a functionalized enamine, N,N-dimethylformamide diethyl acetal, and an internal alkyne having an electron-withdrawing group that produces 2,3,4,5-tetrasubstituted pyridine derivatives in good to excellent yields via a single-step reaction.
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to