Merck
281506
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxyacetoacetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2COCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Beilstein:
1761215
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
tw
89 °C/8.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ketone
ciąg SMILES
COCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-4-5(7)3-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
QGBPKJFJAVDUNC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl 4-methoxyacetoacetate has been used in generation of a small focused library of diversely functionalized dihydropyrimidine derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of β-ketoesters, aldehydes and (thio)ureas.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Doris Dallinger et al.
Nature protocols, 2(7), 1713-1721 (2007-07-21)
Here we report the generation of a small focused library of 12 diversely functionalized dihydropyrimidine (DHPM) derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of beta-ketoesters, aldehydes and (thio)ureas. By applying controlled microwave heating under sealed vessel conditions using a fully automated