Merck
245860
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloroacetoacetate
97%
Synonim(y):
γ-Chloroacetoacetic acid methyl ester, 4-Chloro-3-oxo-butyric acid methyl ester, 4-Chloro-3-oxobutanoic acid methyl ester, Methyl γ-chloroacetoacetate, Methyl (chloroacetyl)acetate, Methyl 3-oxo-4-chlorobutanoate, Methyl 4-chloro-3-oxobutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2COCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.56
Beilstein:
1759939
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
85 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reacts with symmetric allylic diacetates or dicarbonates in the presence of a palladium catalyst to give dihyrofurans.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, 39-39 (2007)