Merck
513059
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoylacetate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)3C6H2COCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
mp
88-91 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C14H18O6/c1-5-20-13(16)8-10(15)9-6-11(17-2)14(19-4)12(7-9)18-3/h6-7H,5,8H2,1-4H3
Klucz InChI
VEYNISLTHXQSGU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 327-327 (2014)
Ethyl 3, 4, 5-Trimethoxybenzoylacetate.
Anderson Jr AG and Greef HF.
Journal of the American Chemical Society, 74(11), 2923-2923 (1952)