Merck
559210
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-chlorobenzoyl)acetate
Synonim(y):
3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate, NSC 406743
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4COCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5500 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
gęstość
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H11ClO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
DGCZHKABHPDNCC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Octan (4-chlorobenzoilo)etylu może być użyty do syntezy 1,4-ditlenku 2-(karboetoksy)-3-(4′-chloro)fenylochinoksaliny.
Reactant involved in:
  • Tandem condensation-cyclization reactions
  • Stereoselective ketonization-olefination of indoles
  • Synthesis of antiplasmodial agents
  • SIRT 1/2 inhibitor preparation for use as antitumor agents
  • Synthesis of mineralocorticoid receptor antagonists
  • Intramolecular Michael addition reactions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparative Use of Solvent-free KF-Al2O3 and K2CO3 in Acetone in the Synthesis of Quinoxaline 1, 4-Dioxide Derivatives Designed as Antimalarial Drug Candidates.
Lima LM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(7), 1381-1385 (2005)