Merck
559091
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-chlorobenzoyl)acetate
≥95%
Synonim(y):
Ethyl (o-chlorobenzoyl)acetate, Ethyl 3-(2-chlorophenyl)-3-oxopropanoate, NSC 158136
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4COCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.540 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
gęstość
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C11H11ClO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-5-3-4-6-9(8)12/h3-6H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
DLFBNTUSDQSFOF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Octan etylu (2-chlorobenzoilu) można stosować do syntezy pochodnej ketosplitomicyny i 6-(2-chlorofenylo)-2,2-dimetylo-4-okso-2,3-dihydro-4Hpyran-5-karboksylanuetylu.
Reactant for:
  • Cerium ammonium nitrate-mediated oxidative coupling
  • Hydrosilylation reactions
  • Preparation of diaryl-substituted pyrazoles as potent CCR2 receptor antagonists
  • Preparation of potential herbicidal agents
  • Ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of sirtuin inhibitors in nematodes expressing a muscular dystrophy protein reveals muscle cell and behavioral protection by specific sirtinol analogues.
Pasco MY, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(3), 1407-1411 (2009)
Simple access to 5-carboalkoxy-2, 3-dihydro-4H-pyran-4-ones via domino acylative electrocyclization: the first three step total synthesis of the dihydronaphthopyran-4-one class of natural products.
Ilangovan A and Sakthivel P.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(98), 55150-55161 (2014)