Merck
559067
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-methylbenzoyl)acetate
Synonim(y):
Ethyl 3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanoate, Ethyl 3-oxo-3-(4-tolyl)propionate, NSC 158544
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4COCH2CO2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5315 (lit.)
Poziom jakości
bp
244-245 °C (lit.)
gęstość
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Klucz InChI
GEQMJBPKCOZHMV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Octan (4-metylobenzoilo)etylu może być użyty do syntezy 1,4-ditlenku 2-(karboetoksy)-3-(4′-metylo)fenylochinoksaliny.
Reactant involved in:
  • Oxidative cross-coupling with indoles
  • Electrophilic / nucleophilic halogenation
  • Cyclization with alkynyl ketones
  • Lewis base catalyzed hydrosilylation
  • Stereoselective reduction
  • Intramolecular Michael addition reactions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparative Use of Solvent-free KF-Al2O3 and K2CO3 in Acetone in the Synthesis of Quinoxaline 1, 4-Dioxide Derivatives Designed as Antimalarial Drug Candidates.
Lima LM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(7), 1381-1385 (2005)