Merck
387444
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-nitrobenzoylacetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4COCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
mp
75-77 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
nitro
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(6-8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
DSOJMGUVLXTQSE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)