Merck
559105
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-nitrobenzoylacetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4COCH2CO2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
30-34 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
nitro
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-5-3-4-6-9(8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
OWZNCVIBJQPNEF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-nitrobenzoiloctan etylu może być stosowany do syntezy 2-bromo-2′-nitrobenzoiloctanu etylu i 4-hydroksy-2(1H)-chinolonu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
4-Hydroxy-2 (1H)-quinolone. Part 1: Synthesis and Reactions.
Abdou MM.
Arabian Journal of Chemistry (2014)
Thiazolo [3, 4-b] indazole, a ring-fused tetravalent sulfur thiazole system.
Potts KT and Marshall JL.
The Journal of Organic Chemistry, 41(1), 129-133 (1976)