Key Documents
I6903
Iodoacetonitrile
98%
Synonim(y):
Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodomethyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.574 (lit.)
tw
182-184 °C/720 mmHg (lit.)
gęstość
2.307 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ICC#N
InChI
1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
Klucz InChI
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?