Kluczowe dokumenty
109452
Iodoform
99%
Synonim(y):
Triiodomethane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
118-121 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 5%
H2O: insoluble
acetone: freely soluble
benzene: freely soluble
glycerol: very slightly soluble
petroleum ether: slightly soluble
gęstość
4.008 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
IC(I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
109452-100G | 4061838820211 |
109452-5G | 4061838688545 |
109452-500G | 4061837082610 |