Z366218
Cryo-Babies® Labels
white, L × W 1.28 in. × 0.5 in., roll of 1000 labels
Synonim(y):
etykiety na fiolki do zamrażarek, etykiety na fiolki kriogeniczne
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
(Polyvinyl)
white
opakowanie
roll of 1000 labels
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech CRY-1000
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szerokość
1.28 in. × 0.5 in.
Informacje prawne
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)